Kluczowe dokumenty
81610
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt)
analytical standard, for GPC, 32,000
Synonim(y):
Poly(sodium styrenesulfonate)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mp ~30900
Mw ~32000
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.1
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Zastosowanie
Poly(styrenesulfonic acid sodium salt) is used as an analytical size standard in the following:
- Comparing poly(styrenesulfonate) (NaPSS) chain ordering between two solid interfaces and in bulk using colloidal probe atomic force microscopy (CP-AFM) and small-angle X-ray scattering (SAXS).
- The synthesis of biohybrid materials of a stimulus-responsive hydrogel based on such a ligand-responsive DNA-protein interaction.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Structuring of polyelectrolyte (NaPSS) solutions in bulk and under confinement as a function of concentration and molecular weight
Uzum C, et al.
Macromolecules, 44(19), 7782-7791 (2011)
Conditional DNA-Protein Interactions Confer Stimulus-Sensing Properties to Biohybrid Materials
Christen, E., H., et al.
Advances in Functional Materials, 21(15), 2861-2867 (2011)