Kluczowe dokumenty
81286
Poly(ethylene glycol)
analytical standard, for GPC, 600
Synonim(y):
PEG
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
for GPC
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
masa cząsteczkowa
Mn ~550
Mp ~600
Mw ~580
metody
gel permeation chromatography (GPC): suitable
Mw/Mn
~1.06
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
Klucz InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
525.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
273.90 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?