Merck
79622-M
Sigma-Aldrich
Phosphoric acid
puriss. p.a., crystallized, ≥99.0% (T)
Synonim(y):
Orthophosphoric acid
About This Item
Wzór liniowy:
H3PO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
98.00
Beilstein:
1921286
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
gęstość pary
3.4 (vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
klasa czystości
puriss. p.a.
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
crystalline
jakość
crystallized
zanieczyszczenia
≤0.002% KMnO4-reducing matter (as O)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
~40 °C
rozpuszczalność
water: 850 g/L at 20 °C
gęstość
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤5 mg/kg
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤500 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤30 mg/kg
ślady kationów
As: ≤1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤1 mg/kg
Co: ≤1 mg/kg
Cr: ≤1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤10 mg/kg
K: ≤5 mg/kg
Mg: ≤1 mg/kg
Mn: ≤1 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
The product is crystalline phosphoric acid.
Zastosowanie
Phosphoric acid has been employed as an oxidation reagent in a study.1 It may be used in the preparation of ammonium phosphate.
Inne uwagi
Concentrated phosphoric acid is approx. 85% H3PO4 (aqueous).
Przestroga
product may become solid, becomes liquid on heating to 50°C
Piktogramy
CorrosionExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)