Kluczowe dokumenty
30417-M
Phosphoric acid
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥85%
Synonim(y):
Orthophosphoric acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
puriss. p.a.
Poziom jakości
agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
gęstość pary
3.4 (vs air)
ciśnienie pary
2.2 mmHg ( 20 °C)
5 mmHg ( 25 °C)
Próba
≥85%
Formularz
liquid
zanieczyszczenia
reducing impurities, in accordance
residual solvents, in accordance
substances precipitated by ammonia, in accordance
≤0.001% KMnO4 red. matter (as O)
≤0.001% heavy metals (as Pb)
≤0.001% insoluble matters (in water)
≤0.001% volatile acids (as CH3COOH)
bp
158 °C (lit.)
mp
~40 °C (lit.)
gęstość
1.685 g/mL at 25 °C (lit.)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.0002%
fluoride (F-): ≤0.0001%
nitrate (NO3-): ≤0.0003%
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): ≤0.002%
phosphite, hypophosphite (as H3PO3): in accordance
sulfate (SO42-): ≤0.003%
ślady kationów
As: ≤0.00005%
Ca: ≤0.001%
Cd: ≤0.0001%
Co: ≤0.0001%
Cr: ≤0.0001%
Cu: ≤0.0001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
Mn: ≤0.00005%
Na: ≤0.002%
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤0.0001%
Sb: ≤2 mg/kg
Zn: ≤0.0002%
ciąg SMILES
OP(O)(O)=O
przydatność
passes test for appearance of solution
InChI
1S/H3O4P/c1-5(2,3)4/h(H3,1,2,3,4)
Klucz InChI
NBIIXXVUZAFLBC-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... SRC(6714)
Opis ogólny
Zastosowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?