Kluczowe dokumenty
792993
Specially Denatured Alcohol
190 proof, SDA 3A, contains Methanol
Synonim(y):
Ethanol, SDA
About This Item
Polecane produkty
Formularz
liquid
zawiera
Methanol
stężenie
190 proof
Zastosowanie
life science and biopharma
Informacje podatkowe i licencyjne
Permit for use required
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Klucz InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Opakowanie
5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
3x5GA is in metal drum with flex spout.
3x5GA-PB is in a poly drum with flex spout.
55GA is in metal drum.
55GA-PB is in poly drum.
Komponenty
4.76% (v/v) Methanol
Inne uwagi
To purchase Specially Denatured Alcohol, customers must possess an Industrial Alcohol User Permit from the Alcohol and Tobacco Tax and Trade Bureau (TTB).
- Permit must have customer signature and date of submission to Sigma-Aldrich in addition to the original signature and date.
- Permit must have word, "copy" handwritten or stamped.
- Permit number must contain correct state or US designation matching ship-to address.
- Permit address must match ship-to-address in Sigma-Aldrich system.
TTB Link
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
60.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
16 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)