Próba
≥99.5% (GC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
bp
169-170 °C/0.05 mmHg (lit.)
mp
53-56 °C (lit.)
53-56 °C
Zastosowanie
petroleum
Format
neat
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H52/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-25H2,1-2H3
Klucz InChI
YKNWIILGEFFOPE-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
248.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
120 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?