76327
Micro particles based on melamine resin, rhodamine B-marked
size: 5 μm
Synonim(y):
Melamine-formaldehyde resin
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Postać
aqueous suspension
stężenie
2.5% (solids)
wielkość cząstki
5 μm std dev <0.15 μm, coeff var <3%
fluorescencja
λex 540 nm; λem 584
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Produkty
Fluorescently labeled microparticles are useful as standards in flow cytometry, confocal laser scanning microscopy, and with light scattering instruments..
Znakowane fluorescencyjnie mikrocząstki są użyteczne jako wzorce w cytometrii przepływowej, konfokalnej laserowej mikroskopii skaningowej oraz w instrumentach do rozpraszania światła....