Kluczowe dokumenty
76020GBBC
Millipore
GDS RG Przewód zasilający GB
BioControl, for use with GDS Rotor-Gene®
Synonim(y):
Kabel zasilający, Przewód ładowarki termocyklera
About This Item
Kod UNSPSC:
41122409
NACRES:
NB.79
wejście AC/DC
100 - 200 V AC, 50 - 60 Hz
producent / nazwa handlowa
BioControl
metody
PCR: suitable
Zastosowanie
food and beverages
kompatybilność
for use with GDS Rotor-Gene®
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Przewód zasilający GDS RG jest akcesorium do termocyklera 10274 6905 Q. 10274 GDS to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych. Złącze przewodu zasilającego Great Britain o napięciu 100-240 V i częstotliwości 50-60 Hz umożliwia wydajne działanie systemu GDS.
Zastosowanie
Przewód zasilający GDS RG służy do zasilania termocyklera GDS 6905 Q, który jest używany do wykrywania organizmów chorobotwórczych w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Informacje prawne
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)