Kluczowe dokumenty
75315
OF Test Nutrient Agar
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
Synonim(y):
Oxidative Fermentative Agar acc. to Hugh a. Leifson
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 2.5 g/L
bromothymol blue, 0.08 g/L
casein peptone (pancreatic), 2 g/L
dipotassium hydrogen phosphate, 0.3 g/L
sodium chloride, 5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbe id | utilization test: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
7.1±0.2 (25 °C)
spektrum działania antybiotyku
Gram-negative bacteria
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
przydatność
Alcaligenes spp.
Chromobacterium spp.
Moraxella spp.
Pasteurella spp.
Acinetobacter spp.
Aeromonas spp.
flavobacteria
nonselective and differential for Bordetella spp.
nonselective and differential for Campylobacter spp.
nonselective and differential for Enterococcus spp.
nonselective and differential for Escherichia coli
nonselective and differential for Pseudomonas spp.
nonselective and differential for Salmonella spp.
nonselective and differential for Shigella spp.
nonselective and differential for Vibrio spp.
nonselective and differential for Yersinia spp.
nonselective and differential for bacteria (General Media)
nonselective and differential for coliforms
nonselective and differential for enterobacteriaceae
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Inne uwagi
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Większość wibrysów wykorzystuje proste źródło C, takie jak glukoza, jako źródło energii i wymaga 2-4% NaCl lub innych soli i pierwiastków śladowych obecnych w wodzie morskiej dla optymalnego wzrostu. Niektóre gatunki mogą wykorzystywać różne źródła energii.
Vibrio Detection
On the Trail of Campylobacter
Campylobacter spp. are regarded as the leading cause of bacterial gastroenteritis in humans worldwide.