Kluczowe dokumenty
73426
Millipore
Nitrate Reduction Test
suitable for microbiology
About This Item
Kod UNSPSC:
41171621
NACRES:
NA.85
linia produktu
BioChemika
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
microbe id | metabolite detection: suitable
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
pharmaceutical
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Enterobacter spp.
Neisseria spp.
anaerobic bacteria
bacteria
Opis ogólny
Bacterial species may be differentiated on the basis of their ability to reduce nitrate to nitrite or nitrogenous gases. The reduction of nitrate may be coupled to anaerobic respiration in some species.
Komponenty
Nitrate broth (Cat. No. 72548) 100 g
Sulfanilic acid (Cat. No. 86090) = Reagent A 100 g,
N,N-Dimethyl-1-naphthylamine (Sial D4011) = Reagent B 10 mL
Zinc (Cat. No. 93027) 1 g.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Amelia Tang et al.
Microorganisms, 8(3) (2020-04-05)
In the midst of the major soil degradation and erosion faced by tropical ecosystems, rehabilitated forests are being established to avoid the further deterioration of forest lands. In this context, cellulolytic, nitrogen-fixing (N-fixing), phosphate-solubilizing bacteria are very important functional groups
Produkty
For microbiologists the most fundamental stain was developed in 1884 by the Danish bacteriologist Hans Christian Gram.
Dla mikrobiologów najbardziej fundamentalny barwnik został opracowany w 1884 r. przez duńskiego bakteriologa Hansa Christiana Grama.
Sigma-Aldrich.com presents an article concerning Differentiation of Escherichia coli from coliforms.