Kluczowe dokumenty
71009ATMBC
Millipore
Assurance® GDS Listeria spp.Tq Kit for Automation
suitable for PCR testing in Food and Beverages applications
Synonim(y):
System amplifikacji kwasu nukleinowego
About This Item
Kod UNSPSC:
41106302
NACRES:
NA.85
Nazwa produktu
Zestaw do automatyzacji GDS Listeria spp. Tq, BioControl, Molecular based PCR test for the detection of Listeria spp. in food and environmental samples
agency
PCR, Immunomagnetic Separation (IMS)
AOAC® (PTM)
Health Canada
MicroVal
Poziom jakości
linia produktu
Assurance GDS®
okres trwałości
6‑12 mo.
opakowanie
pkg of 576 tests
producent / nazwa handlowa
BioControl Systems 71009-576ATM
metody
PCR: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
kompatybilność
BioControl GDS
for use with GDS Rotor-Gene
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Listeria spp.
Opis ogólny
GDS Listeria spp. Tq Automation Kit to zautomatyzowany system amplifikacji kwasów nukleinowych do wykrywania Listerii w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Opatentowana procedura przygotowania próbki oparta na PickPen® IMS szybko i skutecznie wychwytuje Listeria spp., oddzielając patogen od hamujących materiałów tła i zapewniając prawidłowe reakcje PCR dla wszystkich rodzajów próbek, w tym trudnych próbek żywności i próbek środowiskowych. Technologia 10274 GDS PCR zapewnia dwa dodatkowe poziomy specyficzności, wykorzystując zarówno wysoce specyficzne startery, jak i sondy, aby zapewnić dokładne wykrywanie Listeria spp.
Zastosowanie
GDS for Listeria spp. Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania Listeria sp w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Cechy i korzyści
  • Wyniki w ciągu 24 godzin dla próbek środowiskowych i 32 godzin dla próbek żywności
  • Jednoetapowe wzbogacanie skraca czas obsługi
  • Zatwierdzony m.in. dla płynnego mleka, meksykańskiego miękkiego sera, frankfurterek, indyka, surowej ryby, surowej fasolki szparagowej, stali nierdzewnej, gumy, betonu, plastiku.
  • Innowacyjna technologia PickPen® separacji immunomagnetycznej (IMS) zapewnia dodatkową specyficzność i krótszy czas uzyskania wyników.
  • Uproszczone przygotowanie próbki nie wymaga bloków grzewczych ani przygotowania odczynników
Komponenty
Each 576ATM (for PPMX Automation) kit includes:
  • Listeria spp. Amplification Tubes Tq (0.2 mL)
  • Listeria Concentration Reagent
For each 576ATM kit, the following are also necessary and should be ordered separately:
  • 61031BC Wash Solution Kit
  • 34745BC Listeria Resuspension Buffer Tq
Metoda testowania
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Informacje prawne
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)