Kluczowe dokumenty
71009-576BC
Millipore
GDS Listeria spp. Tq
suitable for RT-PCR, for Listeria spp.
About This Item
Kod UNSPSC:
41106302
NACRES:
NA.85
agency
according to Immunomagnetic Separation (IMS)
meets requirements for AOAC® (PTM)
meets requirements for Health Canada
meets requirements for MicroVal
Poziom jakości
linia produktu
Assurance GDS®
okres trwałości
6-12 mo.
Właściwości
0.1 mL tubes
opakowanie
pkg of 576 tests
metody
RT-PCR: suitable
Zastosowanie
food and beverages
pathogen testing
kompatybilność
configured for BioControl Systems GDS Rotor-Gene
configured for BioControl Systems GDS
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Listeria spp.
Opis ogólny
10274 GDS, genetyczny system wykrywania Listeria spp. Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania Listeria w próbkach żywności i próbkach środowiskowych. Opatentowana procedura przygotowania próbki oparta na PickPen® IMS szybko i skutecznie wychwytuje Listeria spp., oddzielając patogen od hamujących materiałów tła, zapewniając prawidłowe reakcje PCR dla wszystkich rodzajów próbek, w tym trudnych próbek żywności i próbek środowiskowych. Technologia 10274 GDS PCR zapewnia dwa dodatkowe poziomy specyficzności dzięki zastosowaniu zarówno wysoce specyficznych starterów, jak i sond, aby zapewnić dokładne wykrywanie Listeria spp.
Zastosowanie
GDS, Genetic Detection System, for Listeria spp. Tq to zautomatyzowany system amplifikacji kwasu nukleinowego do wykrywania gatunków Listeria w żywności, składnikach i próbkach środowiskowych.
Cechy i korzyści
  • Wyniki w ciągu 24 godzin dla próbek środowiskowych i 32 godzin dla próbek produktów
  • Jednoetapowe wzbogacanie skraca czas obsługi
  • Innowacyjna funkcja PickPen® separacji immunomagnetycznej (IMS) zapewnia dodatkową specyficzność i krótszy czas uzyskania wyników.
  • Uproszczone przygotowanie próbek nie wymaga bloków grzewczych ani przygotowania odczynników
  • Opatentowany cykler 6905 Q jest cyklerem rotacyjnym, który zapewnia równomierne ogrzewanie i chłodzenie wszystkich próbek.
Komponenty
Each 576 test kit includes:
  • Listeria spp. Amplification Tubes Tq (0.1 mL)
  • Listeria Concentration Reagent
  • Listeria Resuspension Buffer Tq
  • Wash Solution
NOTE: The 100 kit includes standard 0.2 mL amp tubes whereas the 576 kit includes smaller 0.1 mL amp tubes. The 576 kit requires additional equipment tools to process per the kit Directions for Use.
Kompatybilność
BioControl® GDS
Metoda testowania
PCR, separacja immunomagnetyczna (IMS)
Informacje prawne
AOAC is a registered trademark of AOAC International
Assurance is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Assurance GDS is a registered trademark of BioControl Systems, Inc.
PICKPEN is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Rotor-Gene is a registered trademark of Qiagen GmbH
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)