Kluczowe dokumenty
70450
2-Naphthol
fluorescence indicator, ≥99.0%
Synonim(y):
β-Naphthol, 2-Hydroxynaphthalene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
fluorescence indicator
Poziom jakości
gęstość pary
4.97 (vs air)
ciśnienie pary
10 mmHg ( 145.5 °C)
Próba
≥99.0% (GC)
≥99.0%
Formularz
solid
zanieczyszczenia
≤0.5% 1-naphthol
pozostałość po prażeniu
≤0.05%
bp
285-286 °C (lit.)
mp
120-122 °C (lit.)
121-122 °C
fluorescencja
λex 320 nm; λem 410 nm in 0.1 M NaOH
ciąg SMILES
Oc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C10H8O/c11-10-6-5-8-3-1-2-4-9(8)7-10/h1-7,11H
Klucz InChI
JWAZRIHNYRIHIV-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
307.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
153 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?