N2780
1-Naphthol
BioXtra, ≥99%
Synonim(y):
α-Naphthol, 1-Hydroxynaphthalene
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
4.5 (120 °C, vs air)
Poziom jakości
ciśnienie pary
1 mmHg ( 94 °C)
linia produktu
BioXtra
Próba
≥99%
Postać
powder
temp. samozapłonu
1007 °F
granice wybuchowości
5 %
zanieczyszczenia
≤0.0005% Phosphorus (P)
≤0.1% Insoluble matter
pozostałość po prażeniu
≤0.1%
tw
278-280 °C (lit.)
mp
94-96 °C (lit.)
rozpuszczalność
ethanol: 1 M, clear
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.05%
ślady kationów
Al: ≤0.0005%
Ca: ≤0.0005%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
Na: ≤0.005%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.0005%
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H8O/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7,11H
Klucz InChI
KJCVRFUGPWSIIH-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1A - STOT SE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
257.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
125 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?