Kluczowe dokumenty
70182
Millipore
Antibiotic Agar No 2
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Penassay Base Agar, Grove and Randall Antibiotic Agar No. 2
About This Item
Kod UNSPSC:
41171504
NACRES:
NA.74
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
linia produktu
BioChemika
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
agar, 15.0 g/L
meat extract, 1.5 g/L
peptone (from meat), 6.0 g/L
yeast extract, 3.0 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Plus
metody
microbe id | susceptibility testing: suitable
microbiological culture: suitable
pH końcowe
6.5±0.2 (25 °C)
Zastosowanie
clinical testing
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical
microbiology
przydatność
bacteria
nonselective for Bacillus spp.
nonselective for Staphylococcus spp.
Zastosowanie
Used in antibiotic assay work (USP, FDA, Ph. Eur.) according to Grove & Randall; recommended as a base layer in the cylinder assay of e.g. penicillin and aureomycin, for the plate assay and the turbidimetric assay of bacitracin.
Uwaga dotycząca przygotowania
Zawiesić 25,5 g w 1 litrze wody destylowanej, podgrzać do wrzenia w celu całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie w temperaturze 121°C przez 15 minut.
Przypis
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Informacje prawne
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D.C. Grove et al.
Assay Methods of Antibiotics, Med. Encycl. (1955)