Kluczowe dokumenty
69875
Molybdenumhexacarbonyl
technical
Synonim(y):
Hexacarbonylmolybdenum(0)
About This Item
Polecane produkty
gęstość pary
9.1 (vs air)
Poziom jakości
klasa czystości
technical
Postać
solid
przydatność reakcji
core: molybdenum
reagent type: catalyst
tw
156 °C (lit.)
mp
150 °C (dec.) (lit.)
gęstość
1.96 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+]
InChI
1S/6CO.Mo/c6*1-2;
Klucz InChI
KMKBZNSIJQWHJA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Spin-based electronic (spintronic) devices offer significant improvement to the limits of conventional charge-based memory and logic devices which suffer from high power usage, leakage current, performance saturation, and device complexity.