Merck
Molybdenumhexacarbonyl ≥99.9% trace metals basis
Molybdenumhexacarbonyl
Molybdenumhexacarbonyl ≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Hexacarbonylmolybdenum(0)
Wzór liniowy:
Mo(CO)6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.00
Numer WE:
Products
Marka
Temperatura wrzenia (°C)
Masa cząsteczkowa wzoru
Temperatura topnienia (°C)
Postać fizyczna
Czystość
Poziom jakości
Typ odczynnika
Rdzeń