Kluczowe dokumenty
69143
Orange II sodium salt
analytical standard
Synonim(y):
4-(2-Hydroxy-1-naphthylazo)benzenesulfonic acid sodium salt, Acid Orange 7, Acid Orange A, Orange II, Tropaeolin 000 No. 2
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[Na+].Oc1ccc2ccccc2c1\N=N\c3ccc(cc3)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H12N2O4S.Na/c19-15-10-5-11-3-1-2-4-14(11)16(15)18-17-12-6-8-13(9-7-12)23(20,21)22;/h1-10,19H,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
Klucz InChI
CQPFMGBJSMSXLP-ZAGWXBKKSA-M
Zastosowanie
Opakowanie
Polecane produkty
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)