Kluczowe dokumenty
234133
Quinoline Yellow
Dye content 95 %
Synonim(y):
Solvent yellow 33
About This Item
Polecane produkty
opis
spirit soluble
Poziom jakości
Próba
≥95% (HPLC)
Formularz
powder
skład
Dye content, 95%
metody
titration: suitable
mp
240 °C
rozpuszczalność
chloroform: 1 mg/mL, clear to slightly hazy, yellow to very deep yellow
λmaks.
439 nm
Amaks.
1.16 at 285-291 nm in methanol at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
O=C1C(c2ccc3ccccc3n2)C(=O)c4ccccc14
InChI
1S/C18H11NO2/c20-17-12-6-2-3-7-13(12)18(21)16(17)15-10-9-11-5-1-4-8-14(11)19-15/h1-10,16H
Klucz InChI
IZMJMCDDWKSTTK-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?