Merck
199567
Sigma-Aldrich
Ethyl Orange sodium salt
indicator grade, Dye content 90 %
Synonim(y):
4-(4-Diethylaminophenylazo)benzenesulfonic acid sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
(C2H5)2NC6H4N=NC6H4SO3Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
355.39
Beilstein:
3821641
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12171500
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.47
klasa czystości
indicator grade
Poziom jakości
skład
Dye content, 90%
metody
titration: suitable
visual transition interval
3.0-4.8, red to orange
rozpuszczalność
H2O: 1 mg/mL
λmaks.
474 nm
ε (współczynnik ekstynkcji)
≥29000 at 473-477 nm in deionized water
≥8000 at 274-282 nm in deionized water
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
CCN(CC)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccc(cc2)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C16H19N3O3S.Na/c1-3-19(4-2)15-9-5-13(6-10-15)17-18-14-7-11-16(12-8-14)23(20,21)22;/h5-12H,3-4H2,1-2H3,(H,20,21,22);/q;+1/p-1/b18-17+;
Klucz InChI
YZORUOZKRBVLEG-ZAGWXBKKSA-M
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)