Merck
68723
Supelco
Triazamate
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
Ethyl (3-tert-butyl-1-dimethylcarbamoyl-1H-1,2,4-triazol-5-ylthio)acetate, Ethyl 2-{{1-[(dimethylamino)carbonyl]-3-(1,1-dimethylethyl)-1H-1,2,4-triazol-5-yl}thio}acetate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H22N4O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
314.40
Beilstein:
8422595
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
carbon content, 48.66-50.65%
nitrogen content, 17.46-18.18%
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
52-56 °C
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(=O)CSc1nc(nn1C(=O)N(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C13H22N4O3S/c1-7-20-9(18)8-21-11-14-10(13(2,3)4)15-17(11)12(19)16(5)6/h7-8H2,1-6H3
Klucz InChI
NKNFWVNSBIXGLL-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Triazamat jest związkiem karbamoilotriazolowym, szeroko stosowanym jako środek owadobójczy, a jego sposób działania polega na hamowaniu cholinoesterazy u szkodników owadzich.
Zastosowanie
Triazamat może być stosowany jako analityczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w próbkach wody przy użyciu techniki chromatografii gazowej.
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
372.2 °F
Temperatura zapłonu (°C)
189 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Aphids as Crop Pests (2007)
Development and validation of a multiresidue method for determination of 82 pesticides in water using GC
Mamun R.IM, et al.
Journal of Separation Science, 32(4), 559-574 (2009)