Merck
68714
Supelco
Malonic acid
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
Propanedioic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH2(COOH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
104.06
Beilstein:
1751370
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
warunki przechowywania
(store under argon)
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
132-135 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
OC(=O)CC(O)=O
InChI
1S/C3H4O4/c4-2(5)1-3(6)7/h1H2,(H,4,5)(H,6,7)
Klucz InChI
OFOBLEOULBTSOW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Substancja ta znajduje się na liście pozytywnej rozporządzenia UE 10/2011 dla tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością.
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com.
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
314.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
157 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
E A Haan et al.
European journal of pediatrics, 144(6), 567-570 (1986-04-01)
A second child with a more severe deficiency of malonyl CoA decarboxylase is described. He is mildly mentally retarded and presented with vomiting, a seizure, hypoglycaemia and mild metabolic acidosis during a urinary tract infection. The urine contained increased amounts
Bogdan Belgorodsky et al.
Bioconjugate chemistry, 16(5), 1058-1062 (2005-09-22)
The preparation and characterization of the stable human serum albumin (HSA)-C3 isomer of tris-malonic acid [C60]fullerene complex is reported. Other than the anti-fullerene antibody, a stable protein-fullerene complex with a native protein has never been observed. This study may provide
Christian Bonhomme et al.
Journal of the American Chemical Society, 134(30), 12611-12628 (2012-06-29)
Strontium is an element of fundamental importance in biomedical science. Indeed, it has been demonstrated that Sr(2+) ions can promote bone growth and inhibit bone resorption. Thus, the oral administration of Sr-containing medications has been used clinically to prevent osteoporosis
Adriana Wilhelm et al.
Journal of medicinal chemistry, 55(22), 9817-9830 (2012-10-31)
The protein kinase C-related kinase 2 (PRK2)-interacting fragment (PIF) pocket of phosphoinositide-dependent kinase-1 (PDK1) was proposed as a novel target site for allosteric modulators. In the present work, we describe the design, synthesis, and structure-activity relationship of a series of
Damien L Callahan et al.
Phytochemistry, 81, 80-89 (2012-07-17)
Leaf material from nine Ni hyperaccumulating species was collected in New Caledonia: Homalium kanaliense (Vieill.) Briq., Casearia silvana Schltr, Geissois hirsuta Brongn. & Gris, Hybanthus austrocaledonicus Seem, Psychotria douarrei (G. Beauvis.) Däniker, Pycnandra acuminata (Pierre ex Baill.) Swenson & Munzinger