Merck
68300
Supelco
Tazobactam sodium salt
analytical standard
Synonim(y):
CL-298741, YTR-830H, [2S-(2α, 3β, 5α)]-3-Methyl-7-oxo-3(1H,2,3-triazol-1-ylmethyl)-4-thia-1-azabicyclo[3.2.0]heptane-2-carboxylic acid 4,4-dioxide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H11N4NaO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
322.27
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D 144±4°, c = 0.1 in H2O
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].C[C@]2(Cn1ccnn1)[C@@H](N3[C@@H](CC3=O)S2(=O)=O)C([O-])=O
InChI
1S/C10H12N4O5S.Na/c1-10(5-13-3-2-11-12-13)8(9(16)17)14-6(15)4-7(14)20(10,18)19;/h2-3,7-8H,4-5H2,1H3,(H,16,17);/q;+1/p-1/t7-,8+,10+;/m1./s1
Klucz InChI
RFMIKMMOLPNEDG-QVUDESDKSA-M
Opis ogólny
Tazobaktam sodowy jest solą sodową antybiotyku hamującego β-laktamazę, tazobaktamu. Jest to półsyntetyczna penicylina podawana pozajelitowo, którą można łączyć z piperacyliną i ceftolozanem w leczeniu różnych zakażeń.
Zastosowanie
Sól sodowa tazobaktamu może być stosowana jako analityczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej z fazą odwróconą.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
RP-HPLC method for simultaneous estimation of cefepime hydrochloride and tazobactam sodium in bulk and pharmaceuticals
Tamboli SR and Patil DD
Journal of Chemistry, 2013(4), 543-543 (2013)
Stability indicating RP-HPLC method for the estimation of ceftazidime pentahydrate and tazobactam sodium in bulk and dosage forms
Amareswari S, et al.
Indian Journal of Pharmaceutical and Biological Research, 1(4), 543-543 (2013)
RP-HPLC method for simultaneous estimation of cefepime hydrochloride and tazobactam sodium in bulk and pharmaceuticals
Tamboli SR and Patil DD
Journal of Chemistry, 2013(1), 127-131 (2013)