Kluczowe dokumenty
68122
Salmonella ID Membrane
suitable for microbiology, white colored, sterile, diameter 70 mm
Synonim(y):
Indicator membrane, ID Membranes
About This Item
Polecane produkty
membrane size
70 mm
Poziom jakości
sterylność
sterile
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
warunki przechowywania
protect from light
metody
microbe id | specific enzyme detection: suitable
Zastosowanie
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
microbiology
temp. przechowywania
2-8°C
przydatność
Salmonella spp.
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)