67996
Tris Acetate-EDTA buffer Concentrate
for Northern and Southern blotting, solution
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
for molecular biology
Formularz
solution
jakość
50x Concentrate
zanieczyszczenia
DNases, none detected
RNases, none detected
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
8.3±0.2 (25 °C)
gęstość
1.09 g/mL at 20 °C
temp. przechowywania
room temp
Opis ogólny
Zastosowanie
Komponenty
produkt powiązany
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
Poznaj podstawy blottingu Northern i Southern, wraz z protokołami i aplikacjami do przenoszenia makrocząsteczek na nośniki membranowe.
An introduction to both Northern and Southern blotting, popular methods for the transfer of macromolecules to membranous support. This article also offers a Southern blot protocol and a northern blot protocol.