67884
Fluorescein Sodium salt - CAPS solution
for fluorescence, ≥95.0% (HPLC)
About This Item
Kod UNSPSC:
12190000
NACRES:
NA.21
Polecane produkty
klasa czystości
for fluorescence
Poziom jakości
Próba
≥95.0% (HPLC)
stężenie
1 mM fluorescein sodium salt in 20 mM CAPS, pH 10.0
λmaks.
490 nm±5 nm
fluorescencja
λex 490 nm; λem 514 nm in 20 mM CAPS, pH 10.0
przydatność
suitable for fluorescence
metoda wykrywania
fluorometric
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
recommended storage temperature 15 °C
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?