NIST1932
Fluorescein solution
NIST® SRM® 1932
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 3 x 2 mL
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
Format
single component solution
Powiązane kategorie
Opis ogólny
SRM 1932_cert
SRM 1932_SDS
Inne uwagi
Fluorescein
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Fluorescein, DHBBA, Ethanol, Methyl Isobutyl Ketone, Ethyl Acetate, Total Organics, Potassium (K), Sodium (Na), Chloride (Cl)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)