Kluczowe dokumenty
63653
Supelco
Punch for ion-selective membranes
for ion-selective electrodes, Selectophore
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
linia produktu
Selectophore
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
containing 4 modules with inside diameters of 3, 5, 7 and 8 mm
Informacje prawne
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)