Kluczowe dokumenty
16811
Supelco
Elektroda odniesienia
for ion-selective electrodes
About This Item
Kod UNSPSC:
26111700
NACRES:
NB.61
klasa czystości
for ion-selective electrodes
opis
S7 connector
Opis ogólny
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
reference electrode with bridge, PTFE diaphragm, filled with 3 M KCl
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)