Merck
63560
Millipore
D-Mannitol
ACS reagent, suitable for microbiology, ≥99.0%
Synonim(y):
Mannite
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H14O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
182.17
Beilstein:
1721898
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41106212
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.74
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (sum of enantiomers, HPLC)
≥99.0%
Formularz
powder
aktywność optyczna
[α]20/D +24.0±1° in borax solution acc. to ACS
pozostałość po prażeniu
≤0.01% (as SO4)
strata
≤0.05% loss on drying, 20 °C (HV)
mp
165-169 °C
167-170 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: 0.1 g/mL, clear, colorless
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
ślady kationów
As: ≤0.1 mg/kg
Ca: ≤10 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤50 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
Zastosowanie
microbiology
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Opis ogólny
D-Mannitol is a hexose present in plants, bacteria, algae, and fungi.
Zastosowanie
D-Mannitol has been used as a component of soya flour mannitol (SFM) medium for culturing Streptomyces.
Działania biochem./fizjol.
Słodki środek smakowy na bazie alkoholu cukrowego. Używany w badaniach hamowania słodyczy.
D-Mannitol finds application in the food and pharmaceutical industry. The interaction of mannitol with neutrophils and monocytes is correlated to the upregulation of immune markers. Mannitol acts as a free-radical scavenger and may be beneficial during ischemia-reperfusion injury. It possesses osmotic diuretic properties and may help in managing cerebral edema and high intracranial pressure (ICP).
Inne uwagi
Important starting material for the synthesis of many chiral building blocks.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 9
1 of 9
Mannitol British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP1007
Mannitol
Mannitol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
M0200000
Mannitol
D-Mannitol fine powder, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05988
D-Mannitol
Mannitol United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1375105
Mannitol
Mannitol Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1007
Mannitol
D-Mannitol EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, FCC, E 421
SAFC
1.05980
D-Mannitol
S. Hanessian
Total Synthesis of Natural Products: The Chiron Approach (1983)
Rapid Nitrate Reduction Assay with Intact Microbial Cells or Spores
Fischer M, et al.
Bio-protocol, 4(12) (4)
Mannitol: a review of its clinical uses
Shawkat H, et al.
Continuing education in anaesthesia, critical care & pain, 12(2) (12)
Y. Le Merrer et al.
Tetrahedron Letters, 26, 319-319 (1985)
T. Schubert et al.
Tetrahedron, 39, 2211-2211 (1983)
Produkty
Podłoże hodowlane zapewnia środowisko z odpowiednimi składnikami odżywczymi, źródłami energii i określonymi warunkami środowiskowymi dla wzrostu mikroorganizmów. Składniki podłoża hodowlanego obejmują zarówno cukry proste, jak i peptony, sole, antybiotyki i złożone wskaźniki.