opis
Merck USA index - 14, 5745
Poziom jakości
Formularz
crystalline solid
producent / nazwa handlowa
Calbiochem®
warunki przechowywania
OK to freeze
zanieczyszczenia
≤1.0% sorbitol (HPLC)
kolor
white
mp
167-170 °C (lit.)
rozpuszczalność
water: 100 mg/mL
Warunki transportu
ambient
temp. przechowywania
15-25°C
ciąg SMILES
OC[C@@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H](O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2/t3-,4-,5-,6-/m1/s1
Klucz InChI
FBPFZTCFMRRESA-KVTDHHQDSA-N
Zastosowanie
- Wpływ polioli w niskim stężeniu na uwalnianie słodkich związków aromatycznych w modelowych napojach gazowanych...: W niniejszym badaniu zbadano wpływ polioli, w tym D(-)Mannitolu, na uwalnianie słodkich związków aromatycznych w napojach gazowanych. Badania pokazują, w jaki sposób niskie stężenia D(-)Mannitolu mogą poprawić profile aromatyczne, zapewniając cenne informacje dla przemysłu spożywczego i napojów. (Barba et al., 2024).
- Transport rybawiryny z krwi do cewki moczowej odbywa się za pośrednictwem nośnika w barierze krew-cewka moczowa...: W niniejszym badaniu zbadano mechanizmy transportu rybawiryny przez barierę krew-testis, wykorzystując D(-)Mannitol jako kluczowy związek w układzie eksperymentalnym. Wyniki przyczyniają się do zrozumienia systemów dostarczania leków ukierunkowanych na barierę krew-jądro. (Ito et al., 2024).
- Staphylococcus hsinchuensis sp. nov., wyizolowany z mleka sojowego...: Badanie to identyfikuje nowy gatunek Staphylococcus wyizolowany z mleka sojowego, przy czym D(-)Mannitol odgrywa kluczową rolę w procesie izolacji i charakterystyki. Badania te zwiększają zrozumienie różnorodności drobnoustrojów w produktach spożywczych. (Wang et al., 2024).
Działania biochem./fizjol.
Ostrzeżenie
Rekonstytucja
Inne uwagi
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1