Merck
61827
Supelco
2,6-Bis{[bis(2-pyridylmethyl)amino]methyl}-4-methylphenol
≥97.0% (HPLC)
Synonim(y):
H-bpmp
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H34N6O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.66
Beilstein:
5321807
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12000000
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (HPLC)
Formularz
solid
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
ciąg SMILES
Cc1cc(CN(Cc2ccccn2)Cc3ccccn3)c(O)c(CN(Cc4ccccn4)Cc5ccccn5)c1
InChI
1S/C33H34N6O/c1-26-18-27(20-38(22-29-10-2-6-14-34-29)23-30-11-3-7-15-35-30)33(40)28(19-26)21-39(24-31-12-4-8-16-36-31)25-32-13-5-9-17-37-32/h2-19,40H,20-25H2,1H3
Klucz InChI
SAJIFZPINIDYBV-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Higly selective colorimetric dye for quantitve phosphate measurements in all kind of aqueous samples at pH 7.0. The indicator system is prepared by simply mixing H-bpmp, zinc perchlorate, and pyrocatechol violet in water in a 1:2:1 molar ratio.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Naked-eye detection of phosphate ions in water at physiological pH: a remarkably selective and easy-to-assemble colorimetric phosphate-sensing probe.
Min Su Han et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 41(20), 3809-3811 (2002-10-19)
Synthesis and Properties of binuclear Cobalt (II) Oxygen Adduct with 2, 6-bis [bis (2-pyridylmethyl) aminomethyl]-4-methylphenol.
Suzuki, Masatatsu, Hajime Kanatomi, and Ichiro Murase.
Chemistry Letters (Jpn), 10 (12), 1745-1748 (1981)