Kluczowe dokumenty
59060
2-Methylbutane
analytical standard
Synonim(y):
Isopentane
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
gęstość pary
2.6 (vs air)
ciśnienie pary
11.17 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.7% (GC)
temp. samozapłonu
788 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
granice wybuchowości
8.3 %
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.354 (lit.)
n20/D 1.354
bp
30 °C (lit.)
gęstość
0.62 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
petroleum
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCC(C)C
InChI
1S/C5H12/c1-4-5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
QWTDNUCVQCZILF-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
-59.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-51 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Protokoły
2-Butene; 2-Methylbutane; 1,3-Butadiene; Propyne
Protocol for GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH
-Xylene; Nonane; Propylbenzene; Mesitylene; 1,2,4-Trimethylbenzene; 1,2,3-Trimethylbenzene; 1,3-Diethylbenzene; 1,4-Dimethyl-2-ethylbenzene; 1,2-Dimethyl-4-ethylbenzene; Durene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 1,2,3,5-Tetramethylbenzene; 2-Methylnaphthalene (β)
GC Analysis of Hydrocarbons in Gasoline on Petrocol® DH, Isothermal