Kluczowe dokumenty
53493
Wort Broth
suitable for microbiology, NutriSelect® Basic
About This Item
Polecane produkty
sterylność
non-sterile
Poziom jakości
Formularz
powder
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
skład
ammonium chloride, 1.0 g/L
casein peptone, 1.0 g/L
dextrin, 2.5 g/L
dipotassium phosphate, 1.0 g/L
malt extract, 15.0 g/L
maltose, 12.5 g/L
producent / nazwa handlowa
NutriSelect® Basic
metody
microbiological culture: suitable
pH końcowe
4.8±0.2
Zastosowanie
bioburden testing
food and beverages
microbiology
przydatność
selective by low pH for molds (General Media)
selective by low pH for yeasts (General Media)
Zastosowanie
Uwaga dotycząca przygotowania
Przypis
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)