Merck
52413
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctadecanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonim(y):
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctadecyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxystearoyl]-L-carnitine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H49NO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
443.66
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NB.21
klasa czystości
analytical standard
Próba
≥94.0% (HPLC)
aktywność optyczna
[α]/D -19±2°, c = 0.1 in methanol
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
Zastosowanie
clinical testing
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)