Merck
494526
Sigma-Aldrich
Heptane
greener alternative
biotech. grade, ≥99%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)5CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
100.20
Beilstein:
1730763
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
98 °C (lit.)
klasa czystości
biotech. grade
Poziom jakości
gęstość pary
3.5 (vs air)
ciśnienie pary
40 mmHg ( 20 °C)
83 mmHg ( 37.7 °C)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
433 °F
granice wybuchowości
7 %
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
<0.005% water
pozostałość po odparowaniu
<0.0002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.387 (lit.)
bp
98 °C (lit.)
mp
−91 °C (lit.)
rozpuszczalność
acetone: miscible(lit.)
carbon tetrachloride: soluble(lit.)
ethanol: very soluble(lit.)
water: insoluble(lit.)
gęstość
0.684 g/mL at 25 °C (lit.)
λ
H2O reference
absorpcja UV
λ: 197 nm Amax: 1.00
λ: 210 nm Amax: 0.40
λ: 220 nm Amax: 0.15
λ: 230 nm Amax: 0.05
λ: 260-400 nm Amax: 0.01
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
CCCCCCC
InChI
1S/C7H16/c1-3-5-7-6-4-2/h3-7H2,1-2H3
Klucz InChI
IMNFDUFMRHMDMM-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Heptan(n-heptan) to węglowodór alkanowy. Jest to podstawowe paliwo referencyjne (PRF) stosowane do określania liczby oktanowej paliw w silnikach spalinowych. Jego liczba cetanowa i liczba oktanowa wynoszą odpowiednio 56 i 0. Jego rozkład termiczny badano w różnych warunkach temperatury i ciśnienia. Zbadano jego utleniające odwodornienie w obecności katalizatora wanadowego wspartego tlenkiem magnezu. Katalizowana hydroizomeryzacja n-heptanu fosforkiem molibdenu na podłożu zeolitu Hβ (MoP/Hβ) została wzmocniona przez domieszkowanie metalami wtórnymi (Cr, Ni lub Ce).
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad bardziej ekologicznej chemii. Heptan jest przyjaznym dla środowiska rozpuszczalnikiem i bardziej ekologiczną alternatywą dla heksanu, dlatego został wyróżniony w kategorii "Bezpieczniejsze rozpuszczalniki i środki pomocnicze". Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji. Heptan to liniowy węglowodór, który jest uważany za bardziej ekologiczną alternatywę dla bardziej toksycznego heksanu.
Zastosowanie
Bardziej ekologiczne alternatywy dla heksanu.
Można stosować heptan(n-heptan):
  • Do komponowania mieszaniny rozpuszczalników z eterem dietylowym w celu oczyszczania pochodnych N-acylopirolidyny estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME) metodą TLC.
  • Do generowania chiralnych alkoholi i heptanonów poprzez podwójne utlenianie w całej komórce.
  • Jako rozpuszczalnik w syntezie octanu izopropylu, poprzez estryfikację kwasu octowego alkoholem izopropylowym katalizowaną przez lipazę unieruchomioną na krzemionce.
Cechy i korzyści
Bardziej ekologiczna alternatywa dla heksanu
Inne uwagi
Przyrostek -D istnieje wyłącznie w celach administracyjnych.
Wszystkie opakowania -D są w 100% tym samym produktem, tej samej jakości i tej samej specyfikacji, co opakowania sprzedawane wcześniej bez przyrostka -D.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydroisomerization of n-heptane over MoP/Hβ catalyst doped with metal additive.
Liu P, et al.
Fuel Processing Technology, 131, 311-316 (2015)
High pressure pyrolysis of n-heptane.
Chakraborty JP and Kunzru D.
Journal of Analytical and Applied Pyrolysis, 86(1), 44-52 (2009)
Activation of n-Heptane: A Study with VMgO Catalysts.
Dasireddy VDBC, et al.
Catalysis Letters, 144(4), 590-597 (2014)
Whole-cell double oxidation of n-heptane.
Muller CA, et al.
Journal of Biotechnology, 191, 196-204 (2014)
Madan Lal Verma et al.
Enzyme research, 2011, 919386-919386 (2011-05-24)
Selective production of fragrance fatty acid ester from isopropanol and acetic acid has been achieved using silica-immobilized lipase of Bacillus cereus MTCC 8372. A purified thermoalkalophilic extracellular lipase was immobilized by adsorption onto the silica. The effects of various parameters
Powiązane treści
Dlaczego miałbyś wybierać między rozpuszczalnikami, które są ekologiczne, a tymi, które są niezawodne? Korzystaj z obu jednocześnie dzięki naszym bioodnawialnym i bardziej ekologicznym rozwiązaniom. Rozpuszczalnik Cyrene™ to nowa dipolarna aprotyczna alternatywa dla popularnych rozpuszczalników objętych ograniczeniami REACH, takich jak N-metylo-2-pirolidon (NMP) i dimetyloformamid (DMF).