48724
Gelatin from porcine skin
suitable for microbiology, high gel strength
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
Porcine
Poziom jakości
sterylność
non-sterile
Formularz
powder
jakość
high gel strength
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
pozostałość po prażeniu
≤2%
strata
≤15% loss on drying
przepuszczalność
450 nm, ≥85%
620 nm, ≥95%
pH
4.0-6.0 (25 °C, 67 mg/mL in H2O)
5.20-5.60
lepkość
5.10-5.80 mPa.s
siła żelu
245-275 g Bloom (67 mg/ml water)
280-320 g BloomAOAC
rozpuszczalność
H2O: 67 mg/mL at 50 °C, slightly hazy, faintly yellow
H2O: 67 mg/mL at 60 °C
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg
ślady kationów
Ca: ≤2000 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤10 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤50 mg/kg
K: ≤500 mg/kg
Mg: ≤500 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Na: ≤1200 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Zn: ≤10 mg/kg
Zastosowanie
microbiology
Zastosowanie
Gelatin has been used in many applications. It has use in coating cell culture to improve attachment of cells, being added to PCR to stabilize Taq DNA, as a blocking reagent in Western blotting, ELISA, and immunochemistry, and as a component of media for species differentiation in bacteriology. As a biocompatible polymer, it has used as a delivery vehicle for release of active biomolecules and in generation of scaffolds for tissue engineering applications. In the pharmaceutical industry, geltan can be used as a suspending and encapsulating agent, among other applications.
Komponenty
Przestroga
Uwaga dotycząca przygotowania
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)