Merck
46656
Supelco
Prednisolone
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1,4-Pregnadiene-11β,17α,21-triol-3,20-dione, 1-Dehydrocortisol, 1-Dehydrohydrocortisone, 11β,17α,21-Trihydroxy-1,4-pregnadiene-3,20-dione
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H28O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.44
Beilstein:
1354103
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
mp
240 °C (dec.) (lit.)
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]3([H])[C@]2([H])[C@@H](O)C[C@@]4(C)[C@@]3([H])CC[C@]4(O)C(CO)=O)=C1
InChI
1S/C21H28O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-16,18,22,24,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,16-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
Klucz InChI
OIGNJSKKLXVSLS-VWUMJDOOSA-N
informacje o genach
human ... NR3C1(2908)
Opis ogólny
Prednizolon zaliczany jest do klasy kortykosteroidów.
Zastosowanie
Prednizolon może być stosowany jako wzorzec analityczny do oznaczania prednizolonu w:
  • Ludzkim osoczu techniką wielowymiarowej rozdzielczości krzywej-zmiennej najmniejszych kwadratów (MCR-ALS) w połączeniu z wysokosprawną chromatografią cieczową-diodową detekcją matrycową (HPLC-DAD).
  • Mocz, krew i matryce żywnościowe za pomocą ekstrakcji do fazy stałej (SPE) i LC sprzężonej z tandemową spektrometrią mas (LC-MS/MS).
  • Próbki wód powierzchniowych metodą SPE i ultra wysokosprawnej chromatografii cieczowej z kwadrupolową spektrometrią mas czasu przelotu (UHPLC-QTOF) z jonizacją elektrorozpryskową (ESI).
  • Próbki mięśni bydlęcych metodą ESI-LC-MS/MS wyposażoną w detekcję wielokrotnego monitorowania reakcji (MRM).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 1B
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Quantification of doping compounds in faecal samples from racing pigeons, by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Moreira FX, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 1089, 33-42 (2018)
Handling of highly coeluted chromatographic peaks by multivariate curve resolution for a complex bioanalytical problem: Quantitation of selected corticosteroids and mycophenolic acid in human plasma.
Rezaei F, et al.
Talanta, 187, 1-12 (2018)
Database-driven screening of South African surface water and the targeted detection of pharmaceuticals using liquid chromatography-High resolution mass spectrometry.
Wood TP, et al.
Environmental Pollution (Barking, Essex : 1987), 230, 453-462 (2017)
Ádám Tölgyesi et al.
Journal of pharmaceutical and biomedical analysis, 145, 805-813 (2017-08-20)
Veterinary drugs containing synthetic anabolic steroid and nitroimidazole active agents are not allowed for their applications in livestock of the European Union (EU). This paper presents analyses of twelve selected steroids and six nitroimidazole antibiotics at low levels (1.56μg/L-4.95μg/L and
Simultaneous determination of residues of non-steroidal anti-inflammatory drugs and glucocorticosteroids in animal muscle by liquid chromatography-tandem mass spectrometry.
Jedziniak P, et al.
Food Analytical Methods, 9(6), 1837-1848 (2016)
Protokoły
Separation of Prednisolone, pharmaceutical secondary standard; traceable to USP, PhEur and BP