Key Documents
46264
Ferrocenecarboxylic acid
purum, ≥96%
Synonim(y):
Ferrocenemonocarboxylic acid, Ferrocenylcarboxylic acid, (Carboxycyclopentadienyl)cyclopentadienyliron, Carboxyferrocene, Carboxylferrocene, Cyclopentadienecarboxylic acid, Ferrocenoic acid
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
purum
Poziom jakości
Próba
≥96%
przydatność reakcji
core: iron
reagent type: catalyst
mp
210 °C (dec.) (lit.)
ciąg SMILES
[Fe].[CH]1[CH][CH][CH][CH]1.OC(=O)[C]2[CH][CH][CH][CH]2
InChI
1S/C6H5O2.C5H5.Fe/c7-6(8)5-3-1-2-4-5;1-2-4-5-3-1;/h1-4H,(H,7,8);1-5H;
Klucz InChI
VUJLGCHOGQEAED-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
- Starting material in the synthesize of ferrocene-guanine conjugates.
- Redox mediator in electrochemical-chemical-chemical (ECC) redox cycling.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?