Dokumenty
8.03978
Sigma-Aldrich
Ferrocene
for synthesis
Synonim(y):
Ferrocene, Dicyclopentadienyliron, Iron dicyclopentadienyl
About This Item
Wzór liniowy:
(C5H5)2Fe
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
186.03
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Numer indeksu EC:
203-039-3
NACRES:
NA.22
ciśnienie pary
3.4 hPa ( 100 °C)
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
Postać
crystals
temp. samozapłonu
>150 °C
siła działania
1320 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rat)
gęstość
1.49 g/cm3 at 20 °C
gęstość nasypowa
500 kg/m3
temp. przechowywania
2-30°C
InChI
1S/2C5H5.Fe/c2*1-2-4-5-3-1;/h2*1-5H;/q2*-1;+2
Klucz InChI
KTWOOEGAPBSYNW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Spin and Charge Interactions between Nanographene Host and Ferrocene: This study investigates the charge transfer mechanisms between ferrocene molecules and carbon nanotubes (CNTs), exploring magnetic interactions and potential applications in electronic devices (A Suzuki et al., 2024).
  • Development of Novel Immobilized Copper–Ligand Complex for Click Chemistry of Biomolecules: Research on coumarin-ferrocene triazoles for potential use in biochemical applications, highlighting small molecule interactions and novel click chemistry approaches (R Kandler et al., 2024).
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 98.0 % (a/a)
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 1 - Flam. Sol. 1 - Repr. 1B - STOT RE 2 Inhalation
Organy docelowe
Liver
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2