Merck
45789
Supelco
Indan
analytical standard
Synonim(y):
Hydrindene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H10
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.18
Beilstein:
1904376
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.537 (lit.)
bp
176 °C (lit.)
mp
−51 °C (lit.)
gęstość
0.965 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
C1Cc2ccccc2C1
InChI
1S/C9H10/c1-2-5-9-7-3-6-8(9)4-1/h1-2,4-5H,3,6-7H2
Klucz InChI
PQNFLJBBNBOBRQ-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... CYP1A2(1544)
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Piktogramy
FlameHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
129.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
54 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Stuart N L Bennett et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 20(12), 3511-3514 (2010-05-25)
A series of carboxylic acid glycogen phosphorylase inhibitors, which have potential as oral antidiabetic agents, is described. Defining and applying simple physicochemical design criteria was used to assess the opportunity and to focus synthetic efforts on compounds with the greatest
Michael F Gross et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 17(10), 2849-2853 (2007-03-14)
A collection of aryl sulfonamido indanes based on the lead compound 1 was synthesized and evaluated for Kv1.5 inhibitory activity. Kv1.5 inhibitors have the potential to be atrium-selective agents for treatment of atrial fibrillation. (1R,2R)-1 has an IC(50) of 0.033microM
Tong-Xin Liu et al.
Organic letters, 13(22), 6130-6133 (2011-10-29)
The addition of aluminum chloride to the manganese acetate-mediated radical reaction of [60]fullerene with 2-arylmalonates, 2-benzylmalonates, and 2-arylcyanoacetates can switch the reaction pathway and affords a variety of structurally novel and scarce [60]fullerene-fused tetrahydronaphthalene and indane derivatives. These products are
Christopher S Frampton et al.
Acta crystallographica. Section C, Crystal structure communications, 68(Pt 8), o323-o326 (2012-08-02)
The title molecular salt, C(8)H(12)N(+)·C(26)H(21)O(3)(-), contains a dimeric indane pharmacophore that demonstrates potent anti-inflammatory activity. The indane group of the anion exhibits some disorder about the α-C atom, which appears common to many structures containing this group. A model to
Yuka Kobayashi et al.
Chirality, 17(2), 108-112 (2005-01-22)
Both novel enantiopure trans-1-aminobenz[f]indan-2-ols (4) were obtained from the racemate by the diastereomeric salt formation with (+)- and (-)-dibenzoyltartaric acids (8), respectively, and the absolute configuration of the enantiomer 4 in the less-soluble diastereomeric salt of racemic 4 with (+)-8