Merck
45507
Supelco
Fluotrimazol
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H16F3N3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
379.38
Beilstein:
8395848
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
FC(F)(F)c1cccc(c1)C(c2ccccc2)(c3ccccc3)n4cncn4
InChI
1S/C22H16F3N3/c23-22(24,25)20-13-7-12-19(14-20)21(28-16-26-15-27-28,17-8-3-1-4-9-17)18-10-5-2-6-11-18/h1-16H
Klucz InChI
LXMQMMSGERCRSU-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)