Merck
45489
Supelco
Fenson
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-Chlorophenyl benzenesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H9ClO3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.72
Beilstein:
2696927
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
Clc1ccc(OS(=O)(=O)c2ccccc2)cc1
InChI
1S/C12H9ClO3S/c13-10-6-8-11(9-7-10)16-17(14,15)12-4-2-1-3-5-12/h1-9H
Klucz InChI
SPJOZZSIXXJYBT-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Piktogramy
Exclamation markEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
>212.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
> 100 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gas chromatographic determination of organochlorine pesticides; contamination of Dicofol, Fenson, and Tetradifon in fish and natural waters of a wet area beside the Mediterranean Sea.
J C Barbera et al.
Bulletin of environmental contamination and toxicology, 36(2), 211-218 (1986-02-01)