Merck
267988
Sigma-Aldrich
Isodrine
Synonim(y):
1,2,3,4,10,10-Hexachloro-1,4,4a,5,8,8a-hexahydro-endo,endo-1,4:5,8-dimethanonaphthalene
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H8Cl6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.91
Beilstein:
2509251
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
Poziom jakości
mp
239-241 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ciąg SMILES
[H][C@@]12C3CC(C=C3)[C@]1([H])[C@]4(Cl)C(Cl)=C(Cl)[C@@]2(Cl)C4(Cl)Cl
InChI
1S/C12H8Cl6/c13-8-9(14)11(16)7-5-2-1-4(3-5)6(7)10(8,15)12(11,17)18/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6-,7+,10-,11+
Klucz InChI
QBYJBZPUGVGKQQ-DIFDVCDBSA-N
Opis ogólny
Isodrine has rigid molecules with two double bonds facing each other closely that represents the simplest laticyclic conjugated system. The through space interaction in isodrine was studied.
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Laticyclic conjugated double bonds within the framework of oligocondensed bicyclo [2.2. 2] octenes.
Grimme W, et al.
J. Chem. Soc. Perkin Trans. II, 9, 1893-1900 (1998)