Kluczowe dokumenty
44243
Dodecyltrimethylammonium hydrogen sulfate
suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% (T)
About This Item
Polecane produkty
opis
anionic
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (T)
Formularz
solid
jakość
LiChropur™
metody
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
absorpcja UV
λ: 210 nm Amax: 0.1
λ: 240 nm Amax: 0.06
λ: 280 nm Amax: 0.04
λ: 310 nm Amax: 0.02
λ: 500 nm Amax: 0.02
przydatność
corresponds to standard for filter test
ciąg SMILES
OS([O-])(=O)=O.CCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C15H34N.H2O4S/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16(2,3)4;1-5(2,3)4/h5-15H2,1-4H3;(H2,1,2,3,4)/q+1;/p-1
Klucz InChI
KSZDKSNRUYOJHR-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Protokoły
US EPA Method 8270 (Appendix IX): GC Analysis of Semivolatiles on Equity®-5 (30 m x 0.25 mm I.D., 0.50 μm)