Merck
437549
Sigma-Aldrich
Ethyl acetate
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
EtOAc
About This Item
Wzór liniowy:
CH3COOC2H5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.11
Beilstein:
506104
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
klasa czystości:
ACS reagent
Próba:
≥99.5%
bp:
76.5-77.5 °C (lit.)
ciśnienie pary:
73 mmHg ( 20 °C)
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
3 (20 °C, vs air)
ciśnienie pary
73 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
SAFC Hitech®
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
801 °F
granice wybuchowości
2.2-11.5 %, 38 °F
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
≤0.0009 meq/g Titr. acid
≤0.2% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.003%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.3720 (lit.)
bp
76.5-77.5 °C (lit.)
mp
−84 °C (lit.)
rozpuszczalność
alcohol: soluble(lit.)
chloroform: soluble in salt form(lit.)
gęstość
0.902 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CCOC(C)=O
InChI
1S/C4H8O2/c1-3-6-4(2)5/h3H2,1-2H3
Klucz InChI
XEKOWRVHYACXOJ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ethyl acetate, a carboxylate ester, is bio-friendly organic solvent with a wide range of industrial applications. Its synthesis by reactive distillation and by acceptorless dehydrogenative dimerization of ethanol has been explored. Its utility as a less toxic alternative to diethyl ether in the formalin-ether (F-E) sedimentation procedure for intestinal parasites has been investigated. Its ability as an acyl acceptor in the immobilized lipase-mediated preparation of biodiesel from crude vegetable oils has been examined. The complete degradation of ethyl acetate to CO2 using manganese octahedral molecular sieve (OMS-2) has been investigated.
Zastosowanie
Ethyl acetate may be used in the following processes:
  • Preparation of thin films of TiO2 (titanium dioxide) on glass.
  • As an extraction medium in the multiresidue analysis of pesticide residues in fruit and vegetables.
  • Acetylation of primary amines to form amides in the presence of dimethyltin(IV) acetic acid distannoxane.
Informacje prawne
SAFC Hitech is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
24.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 2
1 of 2
Manganese oxide OMS-2 as an effective catalyst for total oxidation of ethyl acetate.
Gandhe AR, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 72(1), 129-135 (2007)
Investigation of ethyl acetate reactive distillation process.
Kenig EY, et al.
Chemical Engineering Science, 56(21), 6185-6193 (2001)
Catalytic Acetylation Amines with Ethyl Acetate.
Camacho-Camacho C, et al.
Main Group Metal Chemistry, 31(1-2), 13-20 (2008)
Christer Jansson et al.
Journal of chromatography. A, 1023(1), 93-104 (2004-02-06)
A new multi-residue method for determination of pesticide residues in a wide variety of fruit and vegetables, using the National Food Administration (NFA) ethyl acetate extraction and determination by means of LC-MS/MS, is presented. The method includes pesticides normally detected
Anatase thin films on glass from the chemical vapor deposition of titanium (IV) chloride and ethyl acetate.
O'Neill SA, et al.
Chemistry of Materials, 15(1), 46-50 (2003)