Merck
37918
Supelco
4-Epitetracycline hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-epi-Tetracycline hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H24N2O8 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.90
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
VETRANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
clinical testing
format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.CN(C)[C@@H]1[C@@H]2C[C@H]3C(=C(O)[C@]2(O)C(=O)C(C(N)=O)=C1O)C(=O)c4c(O)cccc4[C@@]3(C)O
InChI
1S/C22H24N2O8.ClH/c1-21(31)8-5-4-6-11(25)12(8)16(26)13-9(21)7-10-15(24(2)3)17(27)14(20(23)30)19(29)22(10,32)18(13)28;/h4-6,9-10,15,25,27-28,31-32H,7H2,1-3H3,(H2,23,30);1H/t9-,10-,15+,21+,22-;/m0./s1
Klucz InChI
XMEVHPAGJVLHIG-DXDJYCPMSA-N
Opis ogólny
4-Epitetracycline hydrochloride is found to be a degradation product of tetracyclines, used in veterinary therapy.
Chemical structure: tetracycline
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informacje prawne
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation markHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Toxicity of tetracyclines and tetracycline degradation products to environmentally relevant bacteria, including selected tetracycline-resistant bacteria
Halling-S?rensen.B, et al.
Archives of Environmental Contamination and Toxicology, 42, 263-271 (2002)
Mohitosh Maiti et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(4), 1709-1711 (2012-01-20)
Over-expressions of miRNAs are being increasingly linked with many diseases including different types of cancer. In this study, the role of some known small molecular therapeutics has been investigated for their ability to bind with the pre-miRNA target (hsa-mir-155) and