Merck
37916
Supelco
Diflufenzopyr sodium salt
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-{1-(3,5-Difluorophenylaminocarbonylhydrazono)ethyl}-3-pyridinecarboxylic acid monosodium salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H11F2N4NaO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
format
neat
ciąg SMILES
[Na+].C\C(=N/NC(=O)Nc1cc(F)cc(F)c1)c2ncccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H12F2N4O3.Na/c1-8(13-12(14(22)23)3-2-4-18-13)20-21-15(24)19-11-6-9(16)5-10(17)7-11;/h2-7H,1H3,(H,22,23)(H2,19,21,24);/q;+1/p-1/b20-8+;
Klucz InChI
JUNDBKFAZXZKRA-MAFYXNADSA-M
Zastosowanie
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)