Merck
37903
Supelco
Fentrazamide
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
4-(2-Chlorophenyl)-N-cyclohexyl-N-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazole-1-carboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H20ClN5O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
349.82
Beilstein:
11322103
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCN(C1CCCCC1)C(=O)N2N=NN(C2=O)c3ccccc3Cl
InChI
1S/C16H20ClN5O2/c1-2-20(12-8-4-3-5-9-12)15(23)22-16(24)21(18-19-22)14-11-7-6-10-13(14)17/h6-7,10-12H,2-5,8-9H2,1H3
Klucz InChI
LLQPHQFNMLZJMP-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Environment
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)