Merck
37923
Supelco
Imazethapyr
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2-(4,5-Dihydro-4-isopropyl-4-methyl-5-oxo-1H-imidazol-2-yl)-5-ethyl-3-pyridinecarboxylic acid
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H19N3O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
289.33
Beilstein:
7437150
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
linia produktu
PESTANAL®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
agriculture
environmental
Format
neat
ciąg SMILES
CCc1cnc(C2=NC(C)(C(C)C)C(=O)N2)c(c1)C(O)=O
InChI
1S/C15H19N3O3/c1-5-9-6-10(13(19)20)11(16-7-9)12-17-14(21)15(4,18-12)8(2)3/h6-8H,5H2,1-4H3,(H,19,20)(H,17,18,21)
Klucz InChI
XVOKUMIPKHGGTN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Imazethapyr jest pochodną imidazolinonu i herbicydem, który jest selektywnie stosowany w uprawach do zwalczania chwastów.
Zastosowanie
Imazetapyr może być stosowany jako wzorzec odniesienia w oznaczaniu imazetapyru w próbkach gleby przy użyciu wysokosprawnej chromatografii cieczowej sprzężonej z detektorem ultrafioletowym (HPLC-UV).
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 5
1 of 5
Effects of the herbicide imazethapyr on soil microbial biomass and various soil enzyme activities
Perucci P and Scarponi L.
Biology and Fertility of Soils, 17(3), 237-240 (1994)
Jacob S Montgomery et al.
Genome biology and evolution, 12(11), 1988-1993 (2020-08-25)
Amaranthus tuberculatus, Amaranthus hybridus, and Amaranthus palmeri are agronomically important weed species. Here, we present the most contiguous draft assemblies of these three species to date. We utilized a combination of Pacific Biosciences long-read sequencing and chromatin contact mapping information
Determination of imazethapyr and imazapyr residues in soil by coupled-column liquid chromatography
Novakova O.
Chromatographia, 29(1-2), 62-66 (1994)
Weed control in pinto beans (Phaseolus vulgaris) with imazethapyr combinations.
Arnold NR, et al.
Weed Technology, 7(2), 361-364 (1993)
Bibiana Silveira Moraes et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 74(3), 328-335 (2010-11-26)
Cyprinus carpio was exposed to imazethapyr and imazapic at laboratory and at field conditions. The laboratory experiment was carried out for 7 days and at rice field for 7, 30 and 90 days. Oxidative stress parameters and antioxidant profile were